Documenti fondamentali
SAB5300376
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SKP1 antibody produced in mouse
clone 4E11, ascites fluid
Sinonimo/i:
EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, p19A
Scegli un formato
100 μL
CHF 502.00
CHF 502.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 502.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 502.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
PM
19 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SKP1(6500)
Immunogeno
Purified recombinant fragment of human SKP1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against SKP1
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)