Key Documents
SAB5300229
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NTRK3 antibody produced in mouse
clone 7H6, ascites fluid
Sinonimo/i:
TRKC, gp145(trkC)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7H6, monoclonal
PM
94 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTRK3(4916)
Immunogeno
Purified recombinant extracellular fragment of human NTRK3 (aa32-429) fused with hIgGFc tag expressed in HEK293 cells.
Mouse monoclonal antibody raised against NTRK3
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.