SAB5300203
Monoclonal Anti-SMN1 antibody produced in mouse
clone 2F1, ascites fluid
Sinonimo/i:
SMA, SMA1, SMA2, SMA3, SMN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMN1(6606)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against SMN1
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3