SAB5300119
Monoclonal Anti-CYP1A1 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AHH, AHRR, CP11, CYP1, P1-450
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
58 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP1A1(1543)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against CYP1A1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3