SAB5300052
Monoclonal Anti-MCL1 antibody produced in mouse
clone 8C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EAT, MCL1L, MCL1S
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCL-1(4170)
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against MCL-1
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)