Documenti fondamentali
SAB5202515
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3F7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 680 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
Synthetic 7-Ketocholesterol conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)