Documenti fondamentali
SAB5202440
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 594 antibody produced in mouse
clone 5E8
Scegli un formato
100 μG
CHF 341.50
CHF 341.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 341.50
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
CHF 341.50
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
hexanoylation (Lys)
Immunogeno
Synthetic Hexanoyl modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)