SAB5202419
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 5D9
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
hexanoylation (Lys)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2