Documenti
SAB5202326
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-O-GlcNAc-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 9H6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9H6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
human ... OGT(8473)
Immunogeno
Synthetic β-O-Linked N-Acetylglucosamine conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2