Documenti fondamentali
SAB5202190
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kir6.1-Atto 655 antibody produced in mouse
clone S366-60
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 655 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S366-60, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Immunogeno
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)