Documenti fondamentali
SAB5201980
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD74-FITC antibody produced in mouse
clone 6D9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD74(972)
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to the N-terminal (1-100 aa) of human CD74 conjugated to KLH. Overlaps 100% with all 3 isoforms
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)