Documenti fondamentali
SAB5201860
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PP5 antibody produced in mouse
clone 12F7
Scegli un formato
100 μG
CHF 341.50
CHF 341.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 341.50
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
CHF 341.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
58kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP5C(5536)
Immunogeno
Full length human PP5 protein
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)