Documenti fondamentali
SAB5201752
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Tcp1-Alpha antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
Scegli un formato
100 μG
CHF 458.00
CHF 458.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 458.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 458.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
91a, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, pig, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, human, Drosophila melanogaster, mouse, guinea pig, rat, hamster, dog, monkey, bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tcp1(21454)
Immunogeno
Recombinant Mouse TCP1 alpha protein fragment (carboxy terminal region).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)