SAB5201734
Monoclonal Anti-Tcp1-Alpha antibody produced in rat
clone 23c, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
23c, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
dog, human, mouse, bovine, rabbit, hamster, rat, sheep
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2c
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tcp1(21454)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1