SAB5201684
Monoclonal Anti-Ataxin 1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S65-37, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ATX1, Anti-D6S504E, Anti-Spinocerebellar ataxia type 1 protein
Scegli un formato
CHF 541.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 541.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S65-37, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 85 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Atxn1(20238)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)