SAB5201586
Monoclonal Anti-Neuroligin - Pe/Atto 594 antibody produced in mouse
clone S98-7, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- ASPGX2, Anti-AUTSX2, Anti-HLNX, Anti-KIAA1260, Anti-MGC22376
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
PE/Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S98-7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 125-130 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Nlgn4l(100113365)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)