SAB5201561
Monoclonal Anti-Fig4/Sac3 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone S202-7, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- 5-bisphosphate 5-phosphatase, Anti-KIAA0274, Anti-Polyphosphoinositide phosphatase, Anti-SAC3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 680 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S202-7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Fig4(103199)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)