Documenti fondamentali
SAB5200809
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Synaptotagmin-7 - Biotin antibody produced in mouse
clone S275-14, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- SYT7, Anti-IPCA-7, Anti-PCANAP7, Anti-SytVII
Scegli un formato
100 μG
CHF 541.00
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 541.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S275-14, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 45 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Syt7(54525)
Immunogeno
Fusion protein amino acids 150-239 (Cytoplasmic C2A domain) of mouse Synaptotagmin-7
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)