SAB5200741
Monoclonal Anti-Pannexin - Percp antibody produced in mouse
clone S121A-31, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MGC119432, Anti-PANX2, Anti-PX2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S121A-31, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 70 kDa
Reattività contro le specie
rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Panx2(362979)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)