Documenti fondamentali
SAB5200706
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lrp4 - Rpe antibody produced in mouse
clone S207-27, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- LDLR, Anti-Corin antibody, Anti-KIAA0816, Anti-MEGF7
Scegli un formato
100 μG
CHF 541.00
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 541.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S207-27, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 215, 150 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Lrp4(83469)
Immunogeno
Fusion protein amino acids 26- 350 (extracellular N-terminus) of mouse LTP4
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)