Documenti fondamentali
SAB5200604
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Git1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S39B-8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ARF GAP GIT1, Anti-CAT1, Anti-GRK-interacting protein 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 541.00
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 541.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 541.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S39B-8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 90 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Git1(83709)
Immunogeno
Fusion protein amino acids 375-770 (C-terminus) of rat GIT1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)