SAB5200515
Monoclonal Anti-Clcn3 - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S258-5, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CIC3, Anti-CLC3, Anti-DKFZp564I0463
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S258-5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 90 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Clcn3(84360)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)