SAB5200475
Monoclonal Anti-Eaac1 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S180-41, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-EAAT3, Anti-Slc1a1
Scegli un formato
CHF 541.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 541.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S180-41, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 60 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A1(6505)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)