Documenti fondamentali
SAB5200366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ankyrin B antibody produced in mouse
clone S105-13, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ANK-2
Scegli un formato
100 μG
CHF 458.00
CHF 458.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 458.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 458.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S105-13, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 200 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANK2(287)
Specificità
Detects ~200kDa. No cross reactivity against Ankyrin-G
Immunogeno
Synthetic peptide amino acids 203-496 of human Ankyrin-B
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)