Documenti
SAB5200313
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vglut3 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S34-34, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti- SLC17A8, Anti-DFNA25, Anti-VGLUT 3, Anti-Vesicular glutamate transporter 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 390 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S34-34, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 65 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
Detects ~65kDa.
Immunogeno
Fusion protein amino acids 546-588 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGlut3
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1