SAB5200204
Monoclonal Anti-Hsp70 antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7FB, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 70 kDa
Reattività contro le specie
Drosophila
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1