SAB5200121
Monoclonal Anti-Trap1 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3H4-2H6, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Heat shock protein 75, Anti-Hsp75, Anti-Hsp90L, Anti-TNFR associated protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Atto 680 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H4-2H6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 75 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TRAP1(10131)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)