SAB5200085
Anti-ING1 antibody produced in rabbit
250 μg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- p47ING1a, Anti-ING1, Anti-growth inhibitor ING1, Anti-p33 ING1, Anti-p33ING1b, Anti-p47
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 33 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
250 μg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ing1(26356)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1