Documenti fondamentali
SAB5200069
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASK antibody produced in mouse
clone S56A-50, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-CASK. S56A-50
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S56A-50, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 100 kDa
Reattività contro le specie
Xenopus, mouse, rat, zebrafish, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Cask(29647)
Specificità
Detects ~100 kDa.
Immunogeno
Fusion protein amino acids 318-415 of rat CASK/Lin2
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)