SAB5200036
Monoclonal Anti-KCNT1 antibody produced in mouse
clone S3-26, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-SLACK potassium channel, S3-26, Anti-potassium channel, subfamily T, member 1
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S3-26, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 140 kDa
Reattività contro le specie
rat, human (weak), mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnt1(60444)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)