Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~12 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.07 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stato fisico
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
Note legali
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)