SAB4702103
Monoclonal Anti-Neurofilament H, purified produced in mouse
Sinonimo/i:
CMT2CC, NEFH, NFH, Neurofilament heavy chain
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NF-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
(Mammalian)
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1