SAB4702057
Monoclonal Anti-CD45 PerCP produced in mouse
Sinonimo/i:
B220, GP180, LCA, LY5, T200, TPC
About This Item
Coniugato
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-28, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1