SAB4702047
Monoclonal Anti-CD81 APC-Cyanine7 produced in mouse
Sinonimo/i:
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
About This Item
Coniugato
APC-Cy7 conjugate
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M38, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
( Human), rabbit, ( Cat)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD81(975)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1