SAB4702018
Monoclonal Anti-CRP purified produced in mouse
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRP(1401)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)