Documenti fondamentali
SAB4701125
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD195-APC antibody produced in mouse
clone T21/8
Sinonimo/i:
CCCKR5, CCR5, CKR-5, CKR5, CMKBR5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T21/8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NM_000579
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCR5(1234)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody T21/8 recognizes the N-teminus of CD195, an approximately 45 kDa G-protein coupled receptor 1 family protein expressed on resting T cells, monocytes, macrophages, and immature dendritic cells.
Immunogeno
CCR5 peptide (Met1-Lys22) KLH conjugate
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)