Documenti fondamentali
SAB4701075
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD279-APC antibody produced in mouse
clone EH12.2H7
Sinonimo/i:
PD-1, PD1, PDCD1, SLEB2
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 343.00
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
CHF 343.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EH12.2H7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
Q15116
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD1(5133)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody EH12.2H7 recognizes CD279 / PD-1 (programmed cell death 1), a 55 kDa type I transmembrane protein expressed above all during T cell development, on activated T cells, activated B cells, and activated monocytes.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)