Documenti fondamentali
SAB4701057
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Helios antibody produced in hamster
clone 22F6
Sinonimo/i:
ANF1A2, IKZF2
Scegli un formato
100 μG
CHF 380.00
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 380.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
hamster
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22F6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
BC028936.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKZF2(22807)
Categorie correlate
Descrizione generale
The armenian hamster monoclonal antibody 22F6 recognizes Helios, a transcription factor expressed in some hematopoietic stem cells, and at high levels in thymic-derived regulatory T cells.
Immunogeno
Peptide coresponding to the amino acids 51-107 of Helios
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)