Documenti fondamentali
SAB4701042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone EM-30
Sinonimo/i:
NO2-Tyr
Scegli un formato
100 μG
CHF 379.00
CHF 379.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 379.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 379.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-30, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
nitration (Tyr)
Descrizione generale
The antibody EM-30 detects nitrotyrosine group in biological material. It can be used as a marker for peroxynitrite formation in particular tissues.
Immunogeno
NO2-Tyr-CH2-Thyroglobulin
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)