SAB4701031
Monoclonal Anti-HLAB7 antibody produced in mouse
clone BB7.1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BB7.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-B7(3106)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico