SAB4700987
Monoclonal Anti-alphaFetoprotein antibody produced in mouse
clone AFP-11
Sinonimo/i:
AFP, Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, FETA, HPAFP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AFP-11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 10 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001134
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AFP(174)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico