Documenti fondamentali
SAB4700967
Sigma-Aldrich
Anti-FTL0187 (F. tularensis ssp holarctica) antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
FTL_0187, cyclohexadienyl dehydratase
Scegli un formato
100 μG
CHF 380.00
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 380.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Francisella tularensis
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NC_007880.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
The rabbit polyclonal antibody to FTL0187 reacts with Francisella tularensis subsp. holarctica cyclohexadienyl dehydratase (FTL0187, also known as FTL_0187). The antibody does not react with Francisella tularensis subsp. tularensis homolog.
Immunogeno
Recombinant FLT0187 (cyclohexadienyl dehydratase) protein produced in E. coli
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)