Documenti fondamentali
SAB4700941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62PBiotin antibody produced in mouse
clone AK4
Sinonimo/i:
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AK4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
BC068533
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELP(6403)
Descrizione generale
The antibody AK4 recognizes CD62P (P-selectin), a 140 kD single chain type I transmembrane glycoprotein present in secretory alpha-granules in platelets, in Weibel-Palade bodies in endothelial cells and in megakaryocytes; it is relocated to the plasma membrane upon activation.
Immunogeno
Human platelets
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)