Documenti
SAB4700926
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD87 antibody produced in mouse
clone VIM5
Sinonimo/i:
PLAUR, U-PAR, UPAR, URKR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VIM5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
Q03405
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAUR(5329)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody VIM5 recognizes CD87 (urokinase plasminogen activator receptor), a 36-68 kDa single-chain GPI-anchored glycoprotein expressed on granulocytes, monocytes/macrophages, dendritic cells, endothelial cells, fibroblasts and keratinocytes.
Immunogeno
human myeloid cell line THP-1
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.