Key Documents
SAB4700898
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LRRC32 antibody produced in mouse
clone GARP5
Sinonimo/i:
D11S833E, GARP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GARP5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q14392
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRRC32(2615)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody GARP5 recognizes GARP / LRRC32, an approximately 80 kDa glycoprotein expressed e.g. on the surface of megakaryocytes, platelets and activated Treg cells.
Immunogeno
Purified human sGARP protein
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.