Documenti fondamentali
SAB4700893
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42a antibody produced in mouse
clone GR-P
Sinonimo/i:
GP9, GPIX
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GR-P, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, dog
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000174
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP9(2815)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody GR-P (also known as GRP-P) recognizes CD42a (glycoprotein 9), a 22 kDa transmembrane protein constitutively expressed on megakaryocytes and platelets.
Immunogeno
Human acute lymphoblastic leukemia cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.