Key Documents
SAB4700892
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr142) antibody produced in mouse
clone EM-54
Sinonimo/i:
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EM-54, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
P20963
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr142)
Informazioni sul gene
human ... CD247(919)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody EM-54 recognizes phosphorylated tyrosine 142 of CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
Immunogeno
CP1 (pTyr142) - KLH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.