Documenti
SAB4700865
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD83 antibody produced in mouse
clone HB15e
Sinonimo/i:
BL11, HB15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HB15e, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC030830
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD83(9308)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody HB15e recognizes CD83, a 40-45 kDa type I glycoprotein expressed on mature dendritic cells.
Immunogeno
Human CD83-transfected Cos cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.