Documenti fondamentali
SAB4700853
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ABRA1 antibody produced in mouse
clone ABRA1-01
Sinonimo/i:
ABRA-1, ABRA1, ABRAXAS1, Abraxas 1, CCDC98
Scegli un formato
100 μG
CHF 380.00
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 380.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ABRA1-01, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
NM_175456
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody ABRA1-01 recognizes N-terminal part of ABRA1 (Abraxas, CCDC98), an adaptor protein involved in DNA repair, which migrates as a 45 kDa band on PAAGE under reducing conditions.
Immunogeno
Recombinant protein corresponding to amino acids 1-313 of ABRA1 with N-terminal His6 tag
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)