SAB4700801
Monoclonal Anti-CD170 antibody produced in mouse
clone 1A5
Sinonimo/i:
CD33L2, OB-BP2, OBBP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NP_003821.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIGLEC5(8778)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico